Learn More
Eppendorf™ Weighing Vessel
26.15€ - 31.50€
Especificaciones
Tipo | Recipiente de pesaje |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para usar con el kit de calibración |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10657714
|
Eppendorf™
3113808003 |
15 mm |
26.15€
paquete de 3 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10025833
|
Eppendorf™
3113807007 |
24 mm |
31.50€
paquete de 3 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Recipiente de pesaje | |
Para usar con el kit de calibración |