Learn More
Sartorius Juego de pesas
El juego de pesas incluye pesas con perilla altamente resistentes a la corrosión que están muy pulidas e incluyen un estuche.
Marca:  Sartorius YCS01-615-AC-02
862.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16343136
  • 887.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Conjunto de pesas de 1 mg a 10 kg
    • Conjunto de pesas E2
      • Hasta 500 mg como pesas de alambre
      • Material: Acero especial, no magnetizable, densidad de 8,0 g/cm3
    • Conjunto de pesas F1
      • Hasta 500 mg de pesas de láminas
      • Material: Aluminio, densidad de 2,7 g/cm3
      • Pesas de láminas de 1 a 5, alpaca, densidad de 8,7 g/cm3
      • Pesas de láminas de 10 a 500 mg, acero especial, no magnetizable, densidad de 8,0 g/cm3
    • Conjunto de pesas M1
      • Hasta 500 mg de pesas de láminas
      • Material: Aluminio, densidad: 2,7 g/cm3
      • Pesas de láminas de alpaca: 8,7 g/cm3
      • Pesas de láminas de 10 a 500 mg, latón galvanizado
  • Embalaje de las pesas: Hasta 20 g en una caja de plástico, desde 50 g y más en un maletín de madera
  • De 1 kg y más, se suministra además con guantes
  • Conjuntos de pesas de servicio en un maletín de transporte de plástico
  • Certificado DAkkS incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Masa de calibración
22,05 lb
Aluminio
Aluminio: 2,7 g/cm3, alpaca: 8,7 g/cm3
Certificado DAkkS
OIML M1
De 1 mg a 1 kg
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius Juego de pesas > Conjunto de pesas; tolerancia: De 1 mg a 1 kg; clasificación: OIML M1