Learn More
Sartorius Juego de pesas
El juego de pesas incluye pesas con perilla altamente resistentes a la corrosión que están muy pulidas e incluyen un estuche.
Marca: Sartorius YCS31-714-02
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Conjunto de pesas de 1 mg a 10 kg
- Conjunto de pesas E2
- Hasta 500 mg como pesas de alambre
- Material: Acero especial, no magnetizable, densidad de 8,0 g/cm3
- Conjunto de pesas F1
- Hasta 500 mg de pesas de láminas
- Material: Aluminio, densidad de 2,7 g/cm3
- Pesas de láminas de 1 a 5, alpaca, densidad de 8,7 g/cm3
- Pesas de láminas de 10 a 500 mg, acero especial, no magnetizable, densidad de 8,0 g/cm3
- Conjunto de pesas M1
- Hasta 500 mg de pesas de láminas
- Material: Aluminio, densidad: 2,7 g/cm3
- Pesas de láminas de alpaca: 8,7 g/cm3
- Pesas de láminas de 10 a 500 mg, latón galvanizado
- Conjunto de pesas E2
- Embalaje de las pesas: Hasta 20 g en una caja de plástico, desde 50 g y más en un maletín de madera
- De 1 kg y más, se suministra además con guantes
- Conjuntos de pesas de servicio en un maletín de transporte de plástico
- Certificado DAkkS incluido
Especificaciones
Masa de calibración | |
90,39 lb | |
Aluminio | |
Aluminio: 2,7 g/cm3, alpaca: 8,7 g/cm3, acero: 8,0 g/cm3 |
Certificado DAkkS | |
OIML F2 | |
De 1 g a 10 kg |
Título del producto
Sartorius Juego de pesas > Conjunto de pesas; tolerancia: De 1 g a 10 kg; clasificación: OIML F2
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido