Learn More
Welch™ Bomba de vacío seco Gemini™: modelo 2060
Tienda Welch Ilmvac Productos
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V/50 Hz
Frecuencia:
50 Hz
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Adaptador de CA/CC, adaptador para el coche
Ideal para aplicaciones de filtración/desgasificación de productos orgánicos mediante soluciones acuosas, determinados disolventes y ácidos y bases de pH moderado. Los componentes húmedos de alto rendimiento no se corroen. Uso en laboratorio o sobre el terreno.
- Ligera, compacta y portátil.
- Sin aceite.
- Piezas húmedas resistentes a productos químicos (cabezales PARA y tubos, válvulas y diafragmas Viton™).
Incluye regulador y medidor de vacío con dial para un ajuste preciso del vacío
Filtración, aspiración, desgasificación y desecación.
Información de órdenes
DC car adapter is included for field use (Part No. 1431B).
Especificaciones
Especificaciones
| Caballos de fuerza | 0,008 hp |
| Peso con embalaje (imperial) | 13 lb |
| Peso con embalaje (métrico) | 5,9 kg |
| Incluye | Adaptador de CA/CC, regulador y medidor de vacío con dial |
| Requisitos eléctricos | 230 V/50 Hz |
| Modelo | 2060 |
| Tipo de tapón | Europeo (Schuko) |
| Peso (imperial) | 11 lb |
| Peso (métrico) | 4,98 kg |
| Caudal | 13 l/min |
| Mostrar más |