Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes de soldadura resistentes a los cortes
Código de producto. 12611113
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
El revestimiento de cuero de piel de vaca resistente al calor y al agua se combina con el forro de algodón Kevlar™ resistente a los cortes y a las temperaturas para hacer que este guante sea duradero, resistente y cómodo. Los guantes de soldadura resistentes a los cortes Honeywell Safety Products™ tienen un puño elástico de seguridad para garantizar un buen ajusten y una protección adecuados.
  • Adecuados para soldadura MIG y ARC en condiciones secas o en presencia de aceites ligeros en las que hay riesgo de sufrir cortes.
  • Dorso de cuero flor aterciopelado de piel de vaca resistente al agua y al calor.
  • Dorso de cuero de piel de vaca resistente al agua y al calor.
  • Puño de cuero de serraje resistente al agua y al calor para proteger el antebrazo.
  • Confeccionados en los EE. UU.
  • Corte Gunn, pulgar con solapa y cordón, tipo crispin.
  • Elástico en la parte posterior de la mano.
  • Forro de algodón Kevlar™ para mayor comodidad y aislamiento térmico. Comodidad y flexibilidad excepcionales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Cuero flor de vaca
Certificaciones/conformidad CE Categoría II sobre riesgos intermedios, normas básicas NF EN 420-03 CEE, NF EN 388-03 sobre riesgos mecánicos, NF EN 407-04 sobre riesgos térmicos, tipo A según la EN 12477-02 sobre riesgos por soldadura, CE categoría PPE 2, número de certificado CE 0075/797/162/10/12/0763, número de declaración CE 0075/797/162/10/12/0763
Clasificación Movilidad: 5
Material del manguito Cuero de serraje
Estilo de corte Gunn
Cut Resistance Rating 2
Material Cuero de piel de vaca
Tipo de producto Crispin Welding Gloves (Type A)
Tamaño 7
Grosor (métrico) Palma y dorso: 0,8/1,1 mm, puño: 1,1/1,3mm
Para utilizar con (aplicación) Automoción, edificación, construcción, hierro, acero, metal, construcción naval y soldadura
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Fibra de aramida de Dupont™ Kevlar™ y algodón
Revestimiento Fibra de aramida de Dupont™ Kevlar™, algodón
Índice de pinchazos 2
Cantidad Pack de 10 pares
Resistente a Altas temperaturas
Clasificación de desgarro 2
Estilo de pulgar Con solapa y cordón
Longitud (métrico) 39 cm
Longitud del puño (métrico) 15 cm