Learn More
3M™ Welding Particulate Respirators
Click to view available options
Con cierre para el rostro:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Product Type: Particulate Filtering Facepiece Respirator
- Filter Efficiency: FFP2
- Protection: Dust Particles, Non-Volatile Liquid Particles, Metal Fumes, Ozone (10xWEL), Nuisance Odors (<WEL)
- Clog-Resistant: Yes
- Shape: Cup
- Exhalation Valve: Yes (Cool Flow™, Color-Coded Print)
- Fastenings: Four-Point Adjustable Braided Headband
- Material: Electret (Polyester, Polypropylene, Carbon) (Filtration Layer); Cotton, Polyisoprene, Polypropylene (Headstrap); Aluminum (Nose Piece); PVC Foam (Faceseal/Nosefoam); Polypropylene (Valve); Polyisoprene (Valve Diaphragm)
- Latex-Free: Yes
- Color: White
- Weight: 36 g
- Standards: EN149:2001+A1:2009, CE-Marked
Especificaciones
Especificaciones
| Factor de protección asignado (APF) | 10 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN149:2001+A1:2009, CE marked |
| Descripción | Four-point Adjustable Braided Headband, Cool Flow Exhalation Valve with Color-Coded Print |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Tipo de filtro | FFP2 |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Welding Particulate Respirator |
| Tamaño | Standard |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Mostrar más |