Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para placas de pocillos
Effectively seal all microplate formats to minimize evaporation and protect samples from contamination and spilling, ensure a consistent, reliable seal with all microplate formats with this easy-to-use, handheld applicator, and get significantly quicker dry-down times than standard methods, and remove most chromatography solvents in just minutes with easy to use 96-well sample concentrators.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-P407
152.34 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Selle de forma eficaz todos los formatos de microplacas para minimizar la evaporación y proteger las muestras de la contaminación y los vertidos, garantice un sellado uniforme y fiable en todos los formatos de microplacas con este aplicador manual fácil de usar y mejore de manera significativa los tiempos de secado en comparación con los métodos estándar. Además, elimine la mayor parte de disolventes de cromatografía en solo unos minutos con los sencillos concentradores de muestras de 96 pocillos.
Aplicador de cinta de sellado
Garantice la uniformidad y la fiabilidad del sellado en todos los formatos de microplacas y en todos los tipos de cinta con este sencillo aplicador manual para cintas de sellado Thermo Scientific™ WebSeal. Incluye dos por caja.Concentradores de muestras
Elimine la mayor parte de disolventes de cromatografía en cuestión de minutos. Los concentradores de muestras Thermo Scientific™ WebSeal son fáciles de utilizar y mantener, además de permitir una evaporación rápida y sencilla desde las microplacas de 96 pocillos, lo que supone tiempos de secado mucho más rápidos que con los métodos estándar, como hornos de vacío o centrífugas. Estos evaporadores ofrecen importantes ventajas en la capacidad de procesamiento a los laboratorios que desean acelerar la preparación de las muestras de microplacas. En función de sus requisitos de capacidad de procesamiento, elija el concentrador MiniVap, que funciona manualmente, o el UltraVap, que es programable y compatible con robots.
Especificaciones
Estándar | |
Bandeja de tubos | |
96 | |
Not Applicable |
Webseal™ | |
Polipropileno | |
Not Applicable | |
Placa de 96 pocillos |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.