Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de soporte de placas de pocillos para muestreadores automáticos y compartimentos de columnas UltiMate™
Las gradillas de soporte de placas de pocillos para muestreadores automáticos y compartimentos de columnas UltiMate™ se utilizan con muestreadores automáticos ACC- y WPS-3000.
494.00€
Especificaciones
Tipo | Gradilla de soporte de perfil bajo |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Placas de pocillos profundos para todos los muestreadores automáticos de LC WPS-3000 (no ACC) |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13472018
|
Thermo Scientific™
6820.4079 |
Gradilla de soporte para placa de pocillos profundos, altura de 34-46 mm para todas las variantes WPS-3000 |
494.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Utilice gradillas de soporte de placas de pocillos Thermo Scientific™ Dionex™ para muestreadores automáticos y compartimentos de columnas UltiMate™ con muestreadores automáticos ACC- y WPS-3000.
Especificaciones
Gradilla de soporte de perfil bajo | |
Placas de pocillos profundos para todos los muestreadores automáticos de LC WPS-3000 (no ACC) |