Learn More
Thermo Scientific™ Lavador de microplacas Wellwash™
Lave las placas de 96 pocillos tranquilamente con este lavador de tiras de microplacas fácil de usar y fiable para aplicaciones ELISA rutinarias.
5890.00€ - 5960.00€
Especificaciones
Exactitud | < 5 % a 300 μl |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
Conexiones | USB |
Capacidad del frasco de lavado/desechos | 1 |
Frascos | Frasco de lavado de 2 l, frasco de residuos de 2 l |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11708016
|
Thermo Scientific™
5165000 |
Wellwash 1 x 8 |
5890.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15174725
|
Thermo Scientific™
5165040 |
Wellwash 1x12 |
5960.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Lave las placas de 96 pocillos de manera segura con el lavador de microplacas Thermo Scientific™ Wellwash™, un lavador de tiras de microplacas fácil de usar y fiable para aplicaciones ELISA rutinarias. El producto Wellwash cuenta con una interfaz gráfica de usuario, versiones en idioma local y puerto USB para una facilidad de uso y comodidad óptimas.
Simplifique el flujo de trabajo de aplicaciones ELISA con nuestra eGuide para consultar nuestra gama completa de soluciones ELISA para todas sus necesidades.
Características:
- Gran pantalla en color y teclado para un uso fácil y cómodo.
- Interfaz de usuario lógica e intuitiva para desarrollar protocolos rápidamente.
- Software fácil de utilizar y con un aprendizaje mínimo para un comienzo rápido
- Los frascos no presurizados son seguros de utilizar
- Sensores de nivel de líquido tanto en el frasco de lavado como en el de residuos para mayor seguridad.
- Función de cebado automático que garantiza la seguridad del funcionamiento.
- La cubierta antiaerosol evita la aerosolización de enfermedades infecciosas.
- El sensor de placas detecta si se han colocado placas.
- Wellwash se ha diseñado para eliminar eficazmente el exceso de líquido de los pocillos.
- Los bajos volúmenes residuales ofrecen un rendimiento de lavado óptimo y resultados de ensayo fiables.
Incluye:
1 frasco de lavado de 2 l, 1 frasco de residuos de 2 l, 1 cabezal de lavado de 8 l, tapa para aerosol
Recomendada para:
Ensayos basados en ELISA
Garantía: 1 año
Especificaciones
< 5 % a 300 μl | |
USB | |
Frasco de lavado de 2 l, frasco de residuos de 2 l | |
De 50 to 400 μL | |
< 2 μl | |
De 50 to 1000 μL | |
Ensayos basados en ELISA | |
No | |
385 mm | |
345 cm | |
240 mm | |
17,6 lb | |
100/240 V |
Marcado CE | |
1 | |
< 3 % (CV) a 300 μl (placa de 96 pocillos) | |
Placas de 96 pocillos | |
8 kg | |
LCD | |
50/60 Hz | |
15,2 in | |
13,6 in | |
9,4 in | |
No | |
100/240 V 50/60 Hz | |
De 5 a 100 ml |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.