Learn More
IBA Lifesciences WET FRED Set
The WET FRED Set is an application aid for large volumes of lysates or culture supernatants
138.00€ - 154.00€
Especificaciones
Cantidad | 1 juego |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Facilita la purificación de proteínas |
Tipo | Ayuda de purificación de proteínas |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15583067
|
IBA Lifesciences
2-0911-001 |
Columnas de flujo por gravedad de 1 ml |
138.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15573067
|
IBA Lifesciences
2-0910-001 |
Columnas de flujo de gravedad de 5 a 10 ml |
154.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
IBA Lifesciences GmbH WET FRED for Gravity Flow Columns es una ayuda para facilitar la aplicación de grandes volúmenes de cultivo celular a las columnas de flujo por gravedad.Especificaciones
1 juego | |
Facilita la purificación de proteínas | |
Ayuda de purificación de proteínas |
For Research Use Only.