Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Whatman™ 1 Chr
Código de producto. 11388804
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 m
100 m
20 cm
25 cm
57 cm
Anchura (métrico):
2 cm
3,8 cm
4 cm
20 cm
25 cm
46 cm
Formato:
Lámina
Rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
Código de producto. 11388804
Marca: Cytiva 3001651
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantiza una buena capacidad de absorción y una uniformidad en su la acción capilar, tan importante en las separaciones químicas. El papel de cromatografía Whatman™ 1 Chr también se utiliza habitualmente en la transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
Garantiza una buena capacidad de absorción y una uniformidad en su la acción capilar, tan importante en las separaciones químicas.El papel de cromatografía Whatman™ 1 Chr también se utiliza habitualmente en la transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
Celulosa pura fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo. Fabricado y probado específicamente para garantizar la capacidad de absorción en cromatografía y la uniformidad de su acción capilar, tan importante en las separaciones químicas.
  • Grosor habitual: 0,18mm
  • Caudal lineal: 130 mm/30 min
  • Superficie lisa
  • Para separaciones analíticas generales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción El rollo de celulosa para cromatografía Chr 1 está hecho de un papel de 0,18 mm ideal para separaciones analíticas generales.
Dimensiones (L x An) 38,1 cm × 91,44 m (1,5 pulgadas × 300 pies)
Grosor de película 0,18 mm
Acabado Suave
Para utilizar con (aplicación) Para separaciones analíticas generales
Formato Rollo
Grado Grado 1 Chr
Material Celulosa
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 3,8 cm
Caudal 130 mm/30 min
Longitud (métrico) 100 m