Learn More
Cytiva Filtros de jeringa certificados de HPLC SPARTAN™
Proporciona resultados reproducibles en la filtración de soluciones orgánicas y acuosas en HPLC. Los filtros de jeringa de 13 mm certificados para HPLC Whatman™ Spartan™ son resistentes a los disolventes de HPLC comunes y presentan niveles bajos de extraíbles que, de ser mayores, podrían interferir con el análisis.
269.00€ - 1068.00€
Especificaciones
Material | Celulosa regenerada |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Filtración de soluciones acuosas y orgánicas en HPLC con resultados reproducibles; purificación de soluciones orgánicas y acuosas; filtración de soluciones de proteínas |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Estilo de entrada | Luer Lock hembra |
Tipo | Filtro de jeringa |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Estilo de salida | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Estilo de salida | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10382811
|
Cytiva
10463040 |
13 mm | Salida de puntas Mini | 0,2 μm |
269.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11329344
|
Cytiva
10463042 |
13 mm | Salida de puntas Mini | 0,2 μm |
1058.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10701991
|
Cytiva
10463100 |
13 mm | Luer macho | 0,2 μm |
269.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11399344
|
Cytiva
10463102 |
13 mm | Luer macho | 0,2 μm |
1068.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10292121
|
Cytiva
10463030 |
13 mm | Salida de puntas Mini | 0,45 μm |
269.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11309344
|
Cytiva
10463032 |
13 mm | Salida de puntas Mini | 0,45 μm |
1058.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11309354
|
Cytiva
10463110 |
13 mm | Luer macho | 0,45 μm |
269.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11319354
|
Cytiva
10463112 |
13 mm | Luer macho | 0,45 μm |
1058.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Los filtros de jeringa SPARTAN garantizan unos resultados reproducibles de el filtrado de soluciones orgánicas y acuosas en HPLC. Para garantizar la uniformidad entre lotes, la gama SPARTAN de filtros se ha probado y certificado en cuanto a ausencia de sustancias que absorben UV en longitudes de onda de 210 y 254 nm con agua, metanol y acetonitrilo.
Características
- Unidad de filtro lista para usar con una membrana hidrófila con baja unión de proteínas fabricada con celulosa regenerada
- Excelente resistencia química a la disolventes de HPLC acuosos y orgánicos estándar
- Los filtros de jeringa SPARTAN se han probado y certificado en cuanto a la ausencia de sustancias que absorben UV en longitudes de onda de 210 y 254 nm con agua, metanol y acetonitrilo
- Diámetro de 13 mm con Mini-Tip
- Volumen muerto bajo (< 10 μl)
Ventajas
- Versátil: para cualquier aplicación que requiera una membrana hidrófila con baja unión de proteínas y resistente químicamente.
- La calidad entre lotes documentada y la uniformidad garantizan unos resultados reproducibles
- La salida Mini-Tip es ideal para el filtrado en frascos de muestras muy pequeños
- Filtración de soluciones acuosas y orgánicas en HPLC con resultados reproducibles
- Purificación de soluciones acuosas y orgánicas
- Filtración de soluciones de proteínas
Especificaciones
Celulosa regenerada | |
Polipropileno | |
Filtro de jeringa |
Filtración de soluciones acuosas y orgánicas en HPLC con resultados reproducibles; purificación de soluciones orgánicas y acuosas; filtración de soluciones de proteínas | |
Luer Lock hembra | |
13 mm |