Learn More
Cytiva Papel para separación de fases desechable 1PS
Crea un filtro hidrófobo que puede sustituir al embudo de separación en algunas aplicaciones. El papel para separación de fases desechable Whatman™ PS1 está impregnado con silicona estable para permitir el paso de las fases de disolvente al mismo tiempo que retiene las fases acuosas.
51.70€ - 182.00€
Especificaciones
Material | Fibra de vidrio/silicona |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Separación de fase líquida |
Tipo | Papel separador |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11320664
|
Cytiva
2200-090 |
90 mm |
56.10€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11330664
|
Cytiva
2200-110 |
110 mm |
69.95€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11340664
|
Cytiva
2200-125 |
125 mm |
79.40€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11318854
|
Cytiva
2200-240 |
240 mm |
182.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11360664
|
Cytiva
2200-185 |
185 mm |
140.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10272081
|
Cytiva
2200-150 |
150 mm |
112.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11310664
|
Cytiva
2200-070 |
70 mm |
51.70€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Crea un filtro hidrófobo que puede sustituir al embudo de separación en algunas aplicaciones.El papel para separación de fases desechable 1PS de Whatman™ está impregnado con silicona estable para permitir el paso de las fases de disolvente al mismo tiempo que retiene las fases acuosas.
Permite el paso de fases de disolventes orgánicos más ligeras o más pesadas que el agua pero conserva la fase de agua.
- Hidrófobo
- Se utiliza plegado en embudo cónico
- Desechable
- Elimina la necesidad de lavar y secar embudos de separación, así como la contaminación cruzada
Información de órdenes
En círculos de 7 a 24 cm de diámetro.
Especificaciones
Fibra de vidrio/silicona | |
Separación de fase líquida | |
Papel separador |