Learn More
Cytiva Membranas con surcos grabados de policarbonato Nuclepore™ de 25 mm
Fabricadas con película de policarbonato de alta calidad y surcos grabados para una precisión alta de tamaño de poro. Las membranas con surcos grabados de policarbonato Whatman™ Nuclepore™ de 25 mm combinan altos caudales y buena resistencia química y térmica con poros definidos con precisión, por lo que son adecuadas para microscopía, citología, parasitología y determinados análisis de aire y oceanografía.
55.56€ - 203.00€
Especificaciones
Material | Policarbonato Nucleopore |
---|---|
Caudal | Alto |
Para utilizar con (aplicación) | Microscopía de epifluorescencia, análisis ambiental, biología celular |
Hidrofobicidad | Hidrófilo |
Diámetro (métrico) | 25 mm |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11318964
|
Cytiva
110601 |
0,015 μm | N/A | ||||||
11328964
|
Cytiva
110602 |
0,03 μm | N/A | ||||||
10342173
|
Cytiva
110603 |
0,05 μm | N/A | ||||||
11348964
|
Cytiva
110604 |
0,08 μm | N/A | ||||||
10062071
|
Cytiva
110605 |
0,1 μm | N/A | ||||||
11342885
|
Cytiva
110606 |
0,2 μm | N/A | ||||||
11352885
|
Cytiva
110607 |
0,4 μm | N/A | ||||||
11358964
|
Cytiva
110608 |
0,6 μm | N/A | ||||||
11362885
|
Cytiva
110609 |
0,8 μm | N/A | ||||||
11368964
|
Cytiva
110610 |
1,0 μm | N/A | ||||||
11382885
|
Cytiva
110613 |
5 μm | N/A | ||||||
11388964
|
Cytiva
110612 |
3 μm | N/A | ||||||
11392885
|
Cytiva
110614 |
8 μm | N/A | ||||||
11378964
|
Cytiva
110615 |
10 μm | N/A | ||||||
11302895
|
Cytiva
110616 |
12 μm | N/A | ||||||
Descripción
Fabricadas con película de policarbonato de alta calidad y surcos grabados para una precisión alta de tamaño de poro.Las membranas de policarbonato con surcos grabados Whatman™ Nuclepore™ de 25 mm combinan altos caudales y buena resistencia química y térmica con poros definidos con precisión, por lo que son adecuadas para microscopía, citología, parasitología y determinados análisis de aire y oceanografía.
Una quimiotaxia eficaz requiere un delicado equilibrio entre la adhesión y la migración celulares. Las membranas Nucleopore combinan polipropileno sin PVP con poros cilíndricos afilados y uniformes.
- Ofrece un corte de tamaño de poro muy definido en el intervalo de submicrómetros, lo que permite la medición de deformidad de partículas y la captura de partículas extremadamente pequeñas
- Con surcos grabados para el tamaño de poro muy definido y la alta densidad de poro
- Tratada con PVP para hacerla hidrófila.
- Bajos niveles de extraíbles, lo que minimiza el riesgo de contaminación de muestras.
- Alta resistencia química y buena estabilidad térmica para una amplia gama de tipos de muestras
- Ceniza baja y uniforme y pesos tara bajos
- Superficie plana y lisa para una alta visibilidad de las partículas
Especificaciones
Policarbonato Nucleopore | |
Microscopía de epifluorescencia, análisis ambiental, biología celular | |
25 mm |
Alto | |
Hidrófilo |