Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Roby 25 para automatización
Especialmente desarrollados para sistemas de filtración de muestras automatizados. Los filtros de jeringa de 25 mm Whatman™ Roby™ están optimizados para instrumentos de análisis de los principales comprimidos
Marca: Cytiva 10463808
Detalles adicionales : Peso : 3.39000kg
Descripción
- La carcasa del filtro se ha fabricado con polipropileno mecánicamente estable.
- Disponible con una gran variedad de tipos de membranas, incluido un prefiltro de fibra de vidrio integrado para muestras difíciles.
- La geometría externa de la carcasa del filtro garantiza un transporte del filtro sencillo y suave desde la mesa giratoria de almacenamiento hasta el lugar de filtración con un cambio de filtros sencillo.
- Adecuado para su uso con comprobadores de comprimidos Sotax, Caliper, Zymark y Varian.
- Conexión (entrada/salida): Luer-lock hembra/Luer macho.
Membranas
- Fibra de vidrio (GF)
- Nailon (NL)
- Celulosa regenerada (RC)
- Acetato de celulosa (AC)
Filtración fina de muestras en la prueba automática de disolución de comprimidos. El kit de validación de filtro Roby 25 se puede utilizar para el desarrollo de métodos.
Nota:Los packs de 200 incluyen 8 tubos con 25 piezas cada uno
Especificaciones
Marrón | |
0,45 μm | |
≤ 50 μl | |
Luer Lock hembra | |
6,9 bar (100 psi) | |
Filtro de jeringa |
Fibra de vidrio de celulosa regenerada (RC-GF) | |
4,2 cm2 | |
Polipropileno | |
Luer macho | |
1000/paq. | |
25 mm |
Seguridad y manipulación
- FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.