Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de acetato de celulosa estériles Puradisc™ FP de 30 mm
Muestra muy baja unión de proteínas, por lo que son adecuadas para aplicaciones de recuperación de proteínas. Los filtros de jeringa de acetato de celulosa estériles Whatman™ Puradisc™ FP de 30 mm son hidrófilos, por lo que son funcionales con medios acuosos y alcohólicos a pesar de contar con una resistencia a disolventes limitada.
Marca: Cytiva 10462205
175.79 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21934" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.36000kg
Descripción
Muestra muy baja unión de proteínas, por lo que son adecuadas para aplicaciones de recuperación de proteínas. Los filtros de jeringa de acetato de celulosa estéril Whatman™ Puradisc™ de 30 mm son hidrófilos, lo que los hace funcionales con medios acuosos y alcohólicos a pesar de tener una resistencia a disolventes limitada.
Jeringa de acetato de celulosa adecuada para una filtración rutinaria rápida de muestras de hasta 100 ml.- Polipropileno sin pigmentos
- Envasado en blíster estéril
- Conectores Luer de entrada y salida
- Opción estéril para aplicaciones críticas
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Filtro de jeringa de acetato de celulosa Puradisc FP 30, 0,2 mu;m, estéril (50 unidades) | |
0,2 μm | |
5,7 cm2 | |
Policarbonato (PC) | |
Luer Lock macho | |
Paquete de 50 | |
Hasta 100 ml |
Rojo | |
Acetato de celulosa | |
Estéril | |
< 50 μl | |
Luer Lock hembra | |
6,9 bar (100 psi) | |
Filtro de jeringa | |
30 mm |