Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de acetato de celulosa estériles Puradisc™ FP de 30 mm
Muestra muy baja unión de proteínas, por lo que son adecuadas para aplicaciones de recuperación de proteínas. Los filtros de jeringa de acetato de celulosa estériles Whatman™ Puradisc™ FP de 30 mm son hidrófilos, por lo que son funcionales con medios acuosos y alcohólicos a pesar de contar con una resistencia a disolventes limitada.
Marca:  Cytiva 10462260
166.44 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21934" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.36000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11379314
  • 187.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Muestra muy baja unión de proteínas, por lo que son adecuadas para aplicaciones de recuperación de proteínas. Los filtros de jeringa de acetato de celulosa estéril Whatman™ Puradisc™ de 30 mm son hidrófilos, lo que los hace funcionales con medios acuosos y alcohólicos a pesar de tener una resistencia a disolventes limitada.
Jeringa de acetato de celulosa adecuada para una filtración rutinaria rápida de muestras de hasta 100 ml.
  • Polipropileno sin pigmentos
  • Envasado en blíster estéril
  • Conectores Luer de entrada y salida
  • Opción estéril para aplicaciones críticas
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Filtro de jeringa de acetato de celulosa Puradisc FP 30, 1,2 μm, estéril (50 unidades)
1,2 μm
5,7 cm2
Policarbonato (PC)
Luer macho
Paquete de 50
Hasta 100 ml
Naranja
Acetato de celulosa
Estéril
< 50 μl
Luer Lock hembra
6.9 bar
Filtro de jeringa
30 mm