Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Chr de 3 mm
Código de producto. 10154153
Click to view available options
Longitud (métrico):
10,16 cm
100 m
14 cm
15.2 cm
17,5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
Anchura (métrico):
2 cm
7,5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12,5 cm
13,34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20.3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Formato:
Lámina
Rollo
Tamaño de la unidad:
100 PCS
cada uno
paquete de 100
Código de producto. 10154153
Marca: Cytiva 30306189
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado completamente con línter de algodón de alta calidad sin aditivos y se ha probado específicamente para técnicas de cromatografía. El papel de cromatografía Whatman™ Grade Chr de 3 mm garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, ambas importantes en las separaciones de productos químicos.
Fabricado completamente con pulpa de algodón de alta calidad sin aditivos y probadas específicamente para técnicas de cromatografía. El papel de cromatografía Whatman™ Grade Chr de 3MM garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, ambas importantes en las separaciones de productos químicos.
  • Superficie lisa
  • Sin aditivos de “fabricación de papel”: este papel de grado de cromatografía tiene una pureza orgánica final de las más levadas que se pueden conseguir sin que se oxiden o degraden las fibras de celulosa
  • Caudal: 130 mm/30 min (agua)
  • Grosor medio: 0,34mm
  • Se utiliza habitualmente para electroforesis, cromatografía general y aplicaciones de transferencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Papel Chr de grado 3 MM Whatman con un grosor medio de 0.34 mm
Dimensiones (L x An) 10,16 × 13,34 cm (4 × 5,25 pulgadas)
Grosor de película 0,34 mm
Acabado Suave
Para utilizar con (aplicación) Para electroforesis, cromatografía general y aplicaciones de transferencia
Formato Lámina
Grado Chr 3 MM
Longitud (imperial) 4 × 5,25 pulgadas
Material Celulosa
Anchura (imperial) 5,25 in
Anchura (métrico) 13,34 cm
Caudal 130 mm/30 min
Longitud (métrico) 10,16 cm