Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Chr de 3 mm
Código de producto. 11948915
Click to view available options
Longitud (métrico):
10,16 cm
100 m
14 cm
15.2 cm
17,5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
Anchura (métrico):
2 cm
7,5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12,5 cm
13,34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20.3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Formato:
Lámina
Rollo
missing translation for 'unitSize'
100 PCS
cada uno
paquete de 100
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11948915
missing translation for 'mfr': Cytiva 3030347
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Fabricado completamente con línter de algodón de alta calidad sin aditivos y se ha probado específicamente para técnicas de cromatografía. El papel de cromatografía Whatman™ Grade Chr de 3 mm garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, ambas importantes en las separaciones de productos químicos.
Fabricado completamente con pulpa de algodón de alta calidad sin aditivos y probadas específicamente para técnicas de cromatografía. El papel de cromatografía Whatman™ Grade Chr de 3MM garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, ambas importantes en las separaciones de productos químicos.
  • Superficie lisa
  • Sin aditivos de “fabricación de papel”: este papel de grado de cromatografía tiene una pureza orgánica final de las más levadas que se pueden conseguir sin que se oxiden o degraden las fibras de celulosa
  • Caudal: 130 mm/30 min (agua)
  • Grosor medio: 0,34mm
  • Se utiliza habitualmente para electroforesis, cromatografía general y aplicaciones de transferencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descripción Papel Chr de grado 3 MM Whatman con un grosor medio de 0.34 mm
Dimensiones (L x An) 35 x 43 cm (13,7 x 16,9 in)
Grosor de película 0,34 mm
Acabado Suave
Para utilizar con (aplicación) Para electroforesis, cromatografía general y aplicaciones de transferencia
Formato Lámina
Grado Chr 3 MM
Material Celulosa
Anchura (imperial) 13,7 in
Anchura (métrico) 35 cm
Caudal 130 mm/30 min
Longitud (métrico) 43 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato