Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Chr 4 Whatman™
Código de producto. p-3491048
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 m
46 cm
Anchura (métrico):
2 cm
57 cm
Formato:
Lámina
Rollo
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Formato unitSize
11340734 46 cm 57 cm Lámina paquete de 100
11398934 100 m 2 cm Rollo 1 rollo
2 options
Código de producto. 11340734
Marca: Cytiva 3004917
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para cromatografía de rutina o repetitiva con un soluto de cargas relativamente bajas
  • Celulosa pura producida a partir de línteres de algodón sin aditivos
  • Grosor habitual: 0,21mm
  • Caudal lineal habitual: 180 mm/30 min
  • Superficie lisa
  • Recomendado para aplicaciones en las que la velocidad es importante, pero no es necesaria una alta resolución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción El rollo de celulosa para cromatografía Chr de grado 4 está hecho de un papel de 0,21 mm ideal para cromatografía de rutina o repetitiva con cargas relativamente bajas.
Dimensiones (L x An) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 in)
Grosor de película 0,21 mm
Acabado Suave
Para utilizar con (aplicación) Para cromatografía de rutina o repetitiva con un soluto de cargas relativamente bajas
Formato Lámina
Grado Chr de grado 4
Longitud (imperial) 18,11 in
Material Celulosa
Anchura (imperial) 22,4 in
Anchura (métrico) 57 cm
Caudal 180 mm/30 min
Longitud (métrico) 46 cm