Learn More
Cytiva Accesorios para filtros sin jeringa Mini-UniPrep™
Manipule varias muestras a la vez
20.20€ - 295.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Filtros sin jeringa Mini-UniPrep G2 |
---|---|
Material de la carcasa | Polipropileno |
Cantidad | 1 Each |
Alertas:
El multicompresor de seis posiciones (n.º 09-927-13) es solo para uso con MiniUniprep de plástico.
El multicompresor de ocho posiciones (n.º 09-924-491) es solo para uso con MiniUniprep G2 de vidrio.
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15244548
|
Cytiva
MUPG2MCWT8 |
Bandeja de viales para el multicompresor G2 (n.º cat. MUPG2MCPWC8) |
20.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15289623
|
Cytiva
MUPG2MCPWC8 |
Unidad de compresor de muestras múltiples; ocho posiciones |
295.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15530143
|
Cytiva
MUPG2HCPWC1 |
Compresor de mano, de una posición (Promo) |
20.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11318724
|
Cytiva
CR0000006 |
Multi-sample Hand Compressor; Six positions |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Compresores
- Dispositivos portátiles para ayudar en la compresión de unidades de filtración Mini-UniPrep y Mini-UniPrep G2
- Acelera el proceso de preparación de muestras
- El uso de bandejas adicionales permite la carga previa de muestras
- Para su uso con multicompresor de 8 posiciones (n.º 09-924-491)
Especificaciones
Filtros sin jeringa Mini-UniPrep G2 | |
Polipropileno | |
1 Each |