Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Anotop™ de 10 mm
Elimina casi el 100 % de las partículas más grandes que el tamaño de poro. Los filtros de jeringa Whatman™ Anatop™ de 10 mm incluyen una estructura de poro capilar muy definida y una distribución de tamaño de poro estrecha, lo que permite un alto nivel de uniformidad en la retención de partículas.
473.00€ - 789.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material (membrana) | Membrana inorgánica de Anopore (matriz de alúmina) |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 0,78 cm2 |
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras orgánicas/acuosas para HPLC, esterilización fría de medios de crecimiento, filtración de disolventes para análisis espectrales, filtración para fagos y virus, extrusión de liposomas, eliminación de polímeros o proteínas de elevado peso molecular, eliminación de coloides del agua desionizada |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11394704
|
Cytiva
6809-1012 |
0,1 μm |
515.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11304714
|
Cytiva
6809-1022 |
0,2 μm |
473.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11384704
|
Cytiva
6809-1002 |
0,02 μm |
789.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Elimina prácticamente el 100 % de partículas mayores que el tamaño de poro.Los filtros de jeringa Whatman™ Anatop™ de 10 mm incluyen una estructura capilar de poros altamente definida y una distribución estrecha del tamaño de los poros, lo que permite un alto nivel de consistencia en la retención de partículas.
Compatibles con suspensiones acuosas y una amplia gama de disolventes orgánicos. Manipule volúmenes de hasta 5 ml (filtro con diámetro de 10 mm) o 100 ml (filtro con diámetro de 25 mm).
- Membrana de panal no deformable Anopore™
- La membrana inherentemente hidrófila está libre de adhesivos y surfactantes
- Baja unión de proteínas y baja retención de líquidos para la máxima recuperación de la muestra
- Flujo unidireccional
Información de órdenes
La carcasa hexagonal de polipropileno con soldadura térmica no contiene adhesivos ni ligantes.
Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
Preparación de muestras orgánicas/acuosas para HPLC, esterilización fría de medios de crecimiento, filtración de disolventes para análisis espectrales, filtración para fagos y virus, extrusión de liposomas, eliminación de polímeros o proteínas de elevado peso molecular, eliminación de coloides del agua desionizada | |
Polipropileno | |
Luer-Slip macho | |
Paquete de 50 | |
Filtro de jeringa | |
10 mm |
Membrana inorgánica de Anopore (matriz de alúmina) | |
0,78 cm2 | |
< 20 μl | |
Luer Lock hembra | |
6,9 bares (100psi) | |
45 °C | |
Hasta 10 ml |