Learn More
Cytiva Discos para ensayos de antibióticos
Se utiliza junto con el método de pruebas de antibióticos Kirby-Bauer. Los discos para ensayos de antibióticos Whatman™ determinan el tipo de agente causal de enfermedades infecciosas y su sensibilidad a antibióticos y fármacos quimioterapéuticos.
235.00€ - 259.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Discos para ensayos de antibióticos |
---|---|
Tipo de prueba | Enfermedades infecciosas, Sensibilidad a la susceptibilidad antibiótica |
Tipo de empaquetado | 1000 discos/pack |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11350654
|
Cytiva
2017-013 |
13 mm |
259.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11340654
|
Cytiva
2017-006 |
6 mm |
235.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Se utilizan junto con el método Kirby-Bauer de pruebas de antibióticos. Los discos para ensayos de antibióticos Whatman™ determinan el tipo de agente causal de las enfermedades infecciosas y su sensibilidad a los antibióticos y fármacos quimioterapéuticos.
Los discos para ensayos de antibióticos se utilizan para determinar el tipo de agente causal de enfermedades infecciosas y para comprobar su sensibilidad a antibióticos y agentes quimioterapéuticos in vitro mediante el método de determinación de la zona de inhibición.- Para su uso con el método de pruebas de antibióticos Kirby-Bauer
- Permite la quimioterapia racional y selectiva
Especificaciones
Discos para ensayos de antibióticos | |
Enfermedades infecciosas, Sensibilidad a la susceptibilidad antibiótica | |
1000 discos/pack |