Learn More
Cytiva Colector de filtración Whatman™ serie AS 600
Colector de filtración de acero inoxidable de seis posiciones, para monitores de microbiología y embudos analíticos.
Marca: Cytiva 10498762
1820.98 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El colector de acero inoxidable para tres o seis unidades de filtración está equipado con unidades de acero inoxidable. El aparato se puede esterilizar en autoclave y mediante calor seco hasta 180 °C. Solo para funcionamiento en vacío. Si se utilizan tubos de limpieza, no pueden superar 1,3 bar (exceso de presión de 300 mbar).Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable | |
DI. de 9 mm |
Monitores de microbiología y embudos analíticos | |
6 Llaves de paso y piezas inferiores para elegir las unidades de filtro |