Learn More
Cytiva Carrete protector de superficie Whatman™ Benchkote™
Código de producto. 11380664
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
460mm x 50m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11380664
Marca: Cytiva 2300731
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Minimice el desorden y la contaminación durante los derrames. El material Benchkote Whatman™ tiene una capa de papel de laboratorio absorbente de alta calidad y suave que absorbe los derrames de líquidos. Una segunda capa laminada de polietileno evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo.
Minimice el desorden y la contaminación durante los derrames. El material Benchkote Whatman™ tiene una capa de papel de laboratorio absorbente de alta calidad y suave que absorbe los derrames de líquidos. Una segunda capa laminada de polietileno evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo.
  • Fuerte: el protector de superficies Benchkote es fuerte y resistente a desgarros, tanto cuando está húmedo como cuando está seco.
  • Facilidad de uso: se puede escribir sobre la superficie blanca con tinta o lápiz y permanece lisa.
  • Limpieza: apto para saturación con desinfectante para proteger las mesas de trabajo en las que hay patógenos u otras bacterias.
  • Desechable: el papel Benchkote se puede incinerar tras su uso.
  • Combustión segura: la capa de polietileno se consume rápidamente cuando se incinera y no se funde ni gotea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Protector de superficie
Material Polietileno
Absorbencia 0,75 l/m2
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 460mm
Anchura (imperial) 164 ft
Anchura (métrico) 50m
Dimensiones (L x An) 460mm x 50m
Para utilizar con (aplicación) Apto para la saturación con desinfectante
Cantidad 1 pieza