Learn More
Cytiva Hojas de protector de superficie Whatman™ Benchkote
Minimice el desorden y la contaminación durante los derrames. El material Benchkote Whatman™ tiene una capa de papel de laboratorio absorbente de alta calidad y suave que absorbe los derrames de líquidos. Una segunda capa laminada de polietileno evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo.
Marca:  Cytiva 2300-917
146.92 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11353195
  • 228.00€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Minimice el desorden y la contaminación durante los derrames. El material Benchkote Whatman™ tiene una capa de papel de laboratorio absorbente de alta calidad y suave que absorbe los derrames de líquidos. Una segunda capa laminada de polietileno evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo.
  • Fuerte: el protector de superficies Benchkote es fuerte y resistente a desgarros, tanto cuando está húmedo como cuando está seco.
  • Facilidad de uso: se puede escribir sobre la superficie blanca con tinta o lápiz y permanece lisa.
  • Limpieza: apto para saturación con desinfectante para proteger las mesas de trabajo en las que hay patógenos u otras bacterias.
  • Desechable: el papel Benchkote se puede incinerar tras su uso.
  • Combustión segura: la capa de polietileno se consume rápidamente cuando se incinera y no se funde ni gotea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Protector de superficie
460mm
460 x 570mm
0,22mm
Polietileno
570mm
Polietileno
100 láminas
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Título del producto
Cytiva Hojas de protector de superficie Whatman™ Benchkote > An x L: 460 x 570 mm, lámina, 100 unidades