Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante, círculos GF/F
Recomendados por la EPA cuando el procedimiento de lixiviación característico de la toxicidad 1311 se ha desarrollado. Los círculos de GF/F de filtro de microfibra de vidrio sin aglutinantes Whatman™ siguen siendo un componente importante y popular para medir la composición de los lixiviados de vertederos con una prueba de TCLP.
Marca:  Cytiva 1825-042
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11360604
  • 154.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se utiliza como filtro básico según las normas EPA para el procedimiento de lixiviación característico de la toxicidad.Los círculos de GF/F de filtro de microfibra de vidrio sin aglutinantes Whatman™ ofrecen una gran capacidad de carga y velocidad de caudal.
Los filtros de microfibra de vidrio Whatman sin ligante presentan una baja resistencia al flujo de líquido y una gran capacidad de carga de partículas. Estos filtros se pueden utilizar a temperaturas de hasta 500 ºC. La estructura de capilar fino de los filtros de fibra de vidrio puede absorber grandes cantidades de agua, lo que permite ensayos puntuales y métodos de recuento de centelleo líquidos.
Los filtros de microfibra de vidrio se utilizan principalmente en aplicaciones como la supervisión de agua o aire y se pueden utilizar como prefiltros para membranas.
  • Gran capacidad de carga
  • Retención nominal de partículas de 0,6– 0,8 µ m.
  • Velocidad de filtración media
Aplicaciones:
  • La unión y purificación del ADN
  • Filtrado de proteínas finamente precipitadas
  • Filtrando soluciones bioquímicas, fluidos y ácidos nucleicos
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Circulares
0,7 μm
Recomendado para la unión y purificación de ADN. Muy eficaz en el filtrado finamente Las proteínas precipitadas pueden usarse en conjunto con GF/D como un prefiltro para la clarificación exitosa de soluciones bioquímicas extremadamente «difíciles» y fluidos y nucl
100 unidades.
932 °F
0,016 in
Filtro para uso de pruebas de TCLP
42,5 mm
El filtro de grado GF/F de Whatman del negocio de Cytiva está fabricado con vidrio de borosilicato puro. GF/F ofrece una retención de partículas muy fina y una buena capacidad de carga y caudal.
Vidrio de borosilicato
41 ml/min
Grado GF/F
Circulares
500 °C
420 μm
1,67 in
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.