Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante, grado 934-AH
Diseñados para el análisis de residuos de materiales que se pueden filtrar y que requieren un filtro de microfibra de vidrio de gran capacidad de carga. Los círculos de filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, grado 934-AH también se utilizan en la recolección de células, el centelleo de líquidos y el control de la contaminación.
Marca:  Cytiva 1827-070
Detalles adicionales : Peso : 0.10800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11390614
  • 115.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñada para el análisis de residuos no filtrables y materiales que requieren un filtro de microfibra de vidrio de alta capacidad de carga.Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, los círculos grado 934-AH también se utilizan en la recolección celular, el centelleo de líquidos y el control de la contaminación.
Los filtros de grado 934-AH se utilizan a menudo en análisis de sólidos suspendidos totales.
  • Superficie suave para una eficaz recuperación de precipitados
  • Retención de partículas finas de 1,5µ m.
  • Temperaturas de funcionamiento de hasta 500 °C.
  • Velocidad de filtración rápida
Especificaciones
Especificaciones
64 g/m2
Circulares
1,5 μm
341 ml/min
Paquete de 100
Suave
500 °C
435 μm
2,7 in
Los filtros de microfibra de vidrio de borosilicato de grado 934 AH de Whatman de GE son filtros de calidad de agua lisa con alta eficiencia de retención. Los filtros de grado 934-AH se utilizan a menudo en análisis de sólidos suspendidos totales.
Vidrio de borosilicato
47 s/100 ml
Grado 934
Circulares
932 °F
0,017 in
Filtro para análisis total de sólidos suspendidos
70 mm