Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante grado GF/C
Combinan retención de partículas finas con una buena velocidad de caudal. Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, Grado GF/C son ideales para la recogida de sólidos en suspensión en agua potable y residuos naturales e industriales.
Marca: Cytiva 1822-025
48.22 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21836" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01260kg
Descripción
Combinan retención de partículas finas con una buena velocidad de caudal.Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, Grado GF/C son ideales para la recogida de sólidos en suspensión en agua potable y residuos naturales e industriales.
Los filtros de microfibra de vidrio Whatman sin ligante presentan una baja resistencia al flujo de líquido y una gran capacidad de carga de partículas. Estos filtros se pueden utilizar a temperaturas de hasta 500 ºC. La estructura de capilar fino de los filtros de fibra de vidrio puede absorber grandes cantidades de agua, lo que permite ensayos puntuales y métodos de recuento de centelleo líquidos.Los filtros de microfibra de vidrio se utilizan principalmente en aplicaciones como la supervisión de agua o aire y se pueden utilizar como prefiltros para membranas.
- Carga alta, de media a rápida
- Flujo de aire: 6.7s/100mL
- Monitorización del aire
- Clarificación de líquidos acuosos con niveles de bajos a medios de partículas finas
- Recogida de células
- Recuento de centelleo de líquidos
- Bioquímica y química marina
- Procedimientos de radioinmunoensayo
Especificaciones
53 g/m2 | |
Circulares | |
1,2 μm | |
Grado GF/C | |
Circulares | |
500 °C | |
260 μm | |
0,98 in |
Los filtros de vidrio de grado GF/C de papel de filtro Whatman de GE ofrecen una buena velocidad de flujo y capacidad de carga que admiten el análisis de sólidos suspendidos totales. | |
Vidrio de borosilicato | |
105 ml/min | |
100 piezas | |
932 °F | |
0,01 in | |
Filtro | |
25 mm |
Seguridad y manipulación
- FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.