Learn More
Cytiva Prefiltros de microfibra de vidrio sin aglutinante grado GF/D
Funciona como prefiltro cuando se utiliza con filtros de microfibra GF/B. Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, Grado GF/D proporcionan una protección de membrana eficaz, especialmente durante el recuento de centelleo de líquidos.
Marca: Cytiva 1823-021
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
Funciona como prefiltro cuando se utiliza con filtros de microfibra GF/B.Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, Grado GF/D proporcionan una protección de membrana eficaz, especialmente durante el recuento de centelleo de líquidos.
Los filtros de microfibra de vidrio Whatman sin ligante presentan una baja resistencia al flujo de líquido y una gran capacidad de carga de partículas. Estos filtros se pueden utilizar a temperaturas de hasta 500 ºC. La estructura de capilar fino de los filtros de fibra de vidrio puede absorber grandes cantidades de agua, lo que permite ensayos puntuales y métodos de recuento de centelleo líquidos.Los filtros de microfibra de vidrio se utilizan principalmente en aplicaciones como la supervisión de agua o aire y se pueden utilizar como prefiltros para membranas.
- Grueso y con gran capacidad de carga
- Funciona como prefiltro cuando se utiliza con GF/B.
- Se ajusta a la mayoría de los portafiltros
- Retención de partículas nominal de 2,7µm.
- Velocidad de filtración rápida
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Los filtros de membrana finos Whatman de grado GF/D son gruesos y ofrecen una buena capacidad de carga. GF/D también puede funcionar como prefiltro cuando se utiliza con GF/B, y se suministra en muchos tamaños para adaptarse a la mayoría de los portafiltros. | |
Vidrio de borosilicato | |
681 ml/min | |
Grado GF/D | |
Circulares | |
500 °C | |
675 μm | |
0,82 in |
121 g/m2 | |
Circulares | |
2,7 μm | |
Muy adecuado para su uso en aplicaciones de filtración de aire y para análisis gravimétricos de materiales volátiles en los que interviene la ignición.debido a la baja resistencia, se recomienda para el flujo de fluidos y la alta capacidad de carga de partículas. | |
Paquete de 100 | |
932 °F | |
0,02 in | |
Prefiltro | |
21 mm |
Seguridad y manipulación
- FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.