Learn More
Cytiva Dedales de extracción de celulosa Soxhlet Whatman™, pared única de 1 mm
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
10 mm
18 mm
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
37 mm
41 mm
43 mm
60 mm
Longitud (métrico):
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
130 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
Fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados. Los dedales de extracción de celulosa Soxhlet Whatman™ se han diseñado para aplicaciones como su uso en análisis de aire y gases residuales.
- Se utiliza en una amplia variedad de estudios de extracción sólidos-líquidos, incluidos los análisis de lípidos y pesticidas en muestras de alimentos y suelos
- Apta para temperaturas de hasta 120 °C
- Excelente resistencia mecánica y retención
- El grosor de la pared de los dedales estándar es de 1 mm para soportar las necesidades de las aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25 paq. |
| Descripción | Los dedales de celulosa Whatman de GE están fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad para uso de alto rendimiento en sistemas de extractor Soxhlet automatizados. Se utiliza en análisis de gases residuales y de aire. |
| Diámetro interior (métrico) | 37 mm |
| Material | Celulosa |
| Grosor de pared | 1 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de aire y gases residuales |
| Para utilizar con (equipo) | Extractor Soxhlet |
| Longitud (métrico) | 130 mm |
| Temperatura máxima | 120 °C |
| Tipo de producto | Dedal de extracción |