Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Whatman™ - Grado 2727: Lámina
Click to view available options
Longitud (métrico):
19,05 cm
60 cm
Anchura (métrico):
19,05 cm
58 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
Grosor: 1,40 mm
Caudal: 180 mm/30 min
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 60 × 58 cm |
| Grosor de película | 1,4 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de proteínas y ácidos nucleicos y separación de grandes cantidades de sustancia |
| Formato | Lámina |
| Grado | 2727 |
| Longitud (imperial) | 23,6 in |
| Material | Celulosa |
| Anchura (imperial) | 22,8 in |
| Anchura (métrico) | 58 cm |
| Caudal | 180 mm/30 min |
| Mostrar más |