Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Whatman™ - Grado 2727: Lámina
Click to view available options
Longitud (métrico):
19,05 cm
60 cm
Anchura (métrico):
19,05 cm
58 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
Grosor: 1,40 mm
Caudal: 180 mm/30 min
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Las láminas de cromatografía de celulosa Chr 2727 están hechas de un papel de 1,40 mm y sirven para la separación de cantidades de sustancia muy grandes. |
| Dimensiones (L x An) | 19 x 19 cm (7,48 x 7,48 in) |
| Grosor de película | 1,4 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación de cantidades muy grandes de sustancia |
| Formato | Lámina |
| Grado | Chr de grado 2727 |
| Material | Celulosa |
| Anchura (imperial) | 7,5 in |
| Anchura (métrico) | 19,05 cm |
| Caudal | 180 mm/30 min |
| Mostrar más |