Learn More
QIAGEN EasiCollect Plus
Para una recogida de muestras sencilla, fiable y estandarizada.
Marca:  QIAGEN WB120472
Código de producto. 15883724
  • 420.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • 50 dispositivos de recogida de muestras bucales:
    • Cada EasiCollect Plus consta de un aplicador de espuma integral para la transferencia directa de muestras a una tarjeta EasiCollect.
    • El dispositivo de recogida tiene cierre y está diseñado para una transferencia de muestras uniforme y fiable, y un transporte seguro.
Especificaciones
Especificaciones
Dispositivo de recogida de muestras bucales EasiCollect +
Una zona de muestra y una zona de perforación de limpieza por tarjeta
Identificación humana y medicina legal