Learn More
Cytiva Dedal de extracción Whatman™ para DIONEX ASE 200
Dedales de extracción para la celda de extracción DIONEX ASE 200
Marca: Cytiva 10350108
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Especificaciones
Dedales de extracción para la celda de extracción DIONEX ASE 200 | |
22 mL | |
1 mm | |
Para celda de extracción dionex ase 200 | |
130 °C |
0,74 oz | |
Celulosa | |
603 | |
248 °F | |
Dedal de extracción |