Learn More
Cytiva Placas de embudo de filtro Whatman™, PTFE
Usar con embudos de filtración Whatman™ de 3 piezas. Placas de embudo de filtro Whatman™, PTFE es una placa adicional opcional ideal para ácidos, álcalis y disolventes.
Marca: Cytiva 1950-114
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Temperatura máxima de trabajo, 200 °C (392 °F)
- Ideal para prácticamente todos los ácidos, álcalis y disolventes comunes a temperaturas de hasta 100 °C.
- Temperatura de funcionamiento máxima: 200 °C
Especificaciones
Embudos de filtración de la serie 1950 Whatman | |
< 392 °F | |
1,85 in |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
< 200 °C | |
47 mm |