Learn More
Cytiva Accesorios de filtración Whatman™
Para su uso con equipamiento de membrana en el que es necesario una ayuda adicional para mejorar el caudal y el rendimiento.
Marca: Cytiva 230600
71.16 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El disco de drenaje de poliéster no tiene aglutinante y tiene un grosor de 100 µm. Proporciona una superficie plana para eliminar el desgarro o la rotura del filtro. También se utiliza como separador entre membranas en aplicaciones de filtración de apilado en serie. Este disco de soporte químicamente inerte está disponible en una gran variedad de diámetros para su uso en una amplia gama de dispositivos.Especificaciones
Discos de drenaje | |
Equipamiento de membrana en el que es necesario una ayuda adicional para mejorar el caudal y el rendimiento | |
Poliéster | |
25 mm |