Learn More
QIAGEN Paquete desecante de indicación
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
Para la recogida, almacenamiento y transporte sin contaminación de las muestras de ADN.
- Paquetes desecantes (1 g) con indicador para garantizar que las tarjetas FTA permanezcan secas durante el transporte o almacenamiento.
- Un cambio de color de azul a rosa indica absorción de humedad.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Recogida, almacenamiento, procesamiento y transporte de tarjetas FTA™ y tarjetas FTA™ de elución |
| Tipo de producto | Paquete de desecante |
| Cantidad | 1 g |