Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Elute micro
Código de producto. 11938117
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
25 paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 25
Código de producto. 11938117
Marca: QIAGEN WB120401
Para la recogida, la estabilización, el procesamiento, el transporte y el archivado de muestras biológicas. 4 áreas de muestra por tarjeta.
Para la recogida, la estabilización, el procesamiento, el transporte y el archivado de muestras biológicas. 4 áreas de muestra por tarjeta.
  • Tecnología FTA Elute para una práctica elución de ácidos nucleicos basada en agua.
  • Microformato de elución QIAcard FTA con área de 4 puntos (volumen puntual de 12 a 40 μl) para recoger, estabilizar, procesar, transportar y archivar muestras de colores, como la sangre.
  • La tecnología FTA permite la lisis celular por contacto, desnaturaliza las proteínas y la estabilización y protección inmediata de los ácidos nucleicos.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción Recoja, procese, transporte y almacene muestras biológicas de color, como, por ejemplo, las muestras de sangre, con las microtarjetas FTA de elución sin indicadores.
Tipo de muestra Sangre
Para utilizar con (aplicación) PCR multiplex, secuenciación tras amplificación de PCR, análisis de SNP, análisis de STR, tipificación de HLA, amplificación de genoma completo, PCR cuantitativa, biobanco, farmacogenómica, genotipado, identificación genética, detección transgénica
N.º de muestras 4
Tipo de producto Microtarjeta FTA de elución
Cantidad 25 paq.
Forma salina Caotrópico
Volumen de muestra 40 μl
Tiempo de prueba De 15 a 30 minutos
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .