Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Elute micro
Descripción
Para la recogida, la estabilización, el procesamiento, el transporte y el archivado de muestras biológicas. 4 áreas de muestra por tarjeta.
- Tecnología FTA Elute para una práctica elución de ácidos nucleicos basada en agua.
- Microformato de elución QIAcard FTA con área de 4 puntos (volumen puntual de 12 a 40 μl) para recoger, estabilizar, procesar, transportar y archivar muestras de colores, como la sangre.
- La tecnología FTA permite la lisis celular por contacto, desnaturaliza las proteínas y la estabilización y protección inmediata de los ácidos nucleicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Descripción | Recoja, procese, transporte y almacene muestras biológicas de color, como, por ejemplo, las muestras de sangre, con las microtarjetas FTA de elución sin indicadores. |
| Tipo de muestra | Sangre |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR multiplex, secuenciación tras amplificación de PCR, análisis de SNP, análisis de STR, tipificación de HLA, amplificación de genoma completo, PCR cuantitativa, biobanco, farmacogenómica, genotipado, identificación genética, detección transgénica |
| N.º de muestras | 4 |
| Tipo de producto | Microtarjeta FTA de elución |
| Cantidad | 25 paq. |
| Forma salina | Caotrópico |
| Volumen de muestra | 40 μl |
| Tiempo de prueba | De 15 a 30 minutos |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .