Learn More
QIAGEN Tampón de lavado QIAcard FTA
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Descripción
Para la recogida, almacenamiento y transporte sin contaminación de las muestras de ADN.
El tampón de lavado QIAcard FTA se utiliza para purificar ácidos nucleicos almacenados en tarjetas FTA.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Tarjetas QIAcard FTA, indicando las tarjetas FTA y el dispositivo EasiCollect |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación rápida de ADN de sangre, células, tejidos, levaduras y bacterias |
| Cantidad | 500 mL |