Learn More
Cytiva Filtros de jeringas de PES GD/X desechables
Procesa de tres a siete veces más volumen de muestras que los filtros sin prefiltro. Los filtros de jeringa de PES Whatman™ GD/X se han diseñado específicamente para la filtración de muestras viscosas o difíciles de filtrar con elevado contenido de sólidos.
525.00€ - 3275.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material | Poliestersulfona (PES) |
Esterilidad | No estéril |
Material de la carcasa | Polipropileno (PP) sin pigmentos |
Estilo de entrada | Luer Lock hembra |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11374774
|
Cytiva
6876-1302 |
13 mm | 0,2 μm |
525.00€
paquete de 150 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11380314
|
Cytiva
6876-1304 |
13 mm | 0,45 μm |
525.00€
paquete de 150 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11384774
|
Cytiva
6876-2502 |
25 mm | 0,2 μm |
555.00€
paquete de 150 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11360324
|
Cytiva
6905-2502 |
25 mm | 0,2 μm |
3275.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11394774
|
Cytiva
6876-2504 |
25 mm | 0,45 μm |
560.00€
paquete de 150 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11310334
|
Cytiva
6905-2504 |
25 mm | 0,45 μm |
3255.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Procesa de tres a siete veces más volumen de muestras que los filtros sin prefiltro.Los filtros de jeringa de PES GD/X Whatman™ se han diseñado específicamente para la filtración de muestras viscosas o difíciles de filtrar con elevado contenido de sólidos.
Construido con una carcasa de polipropileno con una pila de prefiltración de prefiltros de microfibra de vidrio Whatman GMF 150 (densidad graduada) y GF/F. Este diseño evita la acumulación de la contrapresión que normalmente causa el bloqueo de una membrana desprotegida.- Filtro de jeringa con prefiltración integrada
- Admisión Luer-Lok™ hembra; salida Luer Slip macho
- El flujo debe entrar por la admisión
- Esterilizable a 121 °C (250 °F) a 15 psi durante 20 minutos
- Temperatura máxima de 131 °C (267 °F) Área de filtración: 13 mm - 1.3 cm2; 25 mm - 4.6 cm2 Límite de presión: 13 mm - 100psi; 25 mm - 75psi
- Todos los materiales son seguros biológicamente: cumplen los requisitos de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Medios de prefiltración:— 100 % de fibra de vidrio de borosilicato GMF 150 10 μm: 1μm GF/F 0.7 μm
- Dispositivos de filtración desechables que proporcionan eficiencia de ahorro de mano de obra al mismo tiempo que garantizan la uniformidad del rendimiento del filtro
- Alta capacidad de carga para muestras con alto contenido de sólidos
- Aptos para electroforesis capilar, HPLC y preparación de muestras para UV/VIS
Los filtros GD/X no estériles están disponibles en dos diámetros: 13 mm y 25 mm y tres tamaños de poro: 0.2 μm, 0.45 μm y 5 μm
Información de órdenes
Cada unidad incluye una pila de prefiltros Whatman Multigrade GMF 150 (10:1 μm) y grado GF/F 0,7 μm
Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
Luer Lock hembra | |
100 % de fibra de vidrio de borosilicato GMF 150 10 μm: 1 μmGF/F 0,7 μm | |
> 10 ml |
Poliestersulfona (PES) | |
Polipropileno (PP) sin pigmentos | |
Luer macho | |
Filtro de jeringa | |
21,6 x 29,8 mm |