Learn More
Cytiva Filtros de jeringas de PTFE GD/X
Procesa de tres a siete veces más volumen de muestras que los filtros sin prefiltro. Los filtros de jeringa de PTFE Whatman™ GD/X se han diseñado específicamente para la filtración de muestras viscosas o difíciles de filtrar con elevado contenido de sólidos.
Marca:  Cytiva 6875-1304
3139.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21934" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.45000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11390314
  • 3185.00€ / paquete de 1500
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricados en una carcasa de polipropileno con una pila de prefiltración de prefiltros Whatman GMF 150(densidad graduada) y de microfibra de vidrio GF/F. Este diseño evita la acumulación de la contrapresión que normalmente causa el bloqueo de una membrana desprotegida.
  • Filtro de jeringa con prefiltración integrada
  • Entrada Luer-Lok™ hembra; salida Luer Slip macho
  • El caudal debería entrar por la entrada
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C (250 °F) a 15 psi durante 20 minutos
  • Temperatura máxima, 131 °C Área de filtración: 13 mm - 1,3 cm2; 25 mm - 4,6 cm2 Límite de presión: 13 mm - 100 psi; 25 mm - 75 psi
  • Todos los materiales son seguros biológicamente: superan los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense—
  • Medios de prefiltración: 100 % fibra de vidrio de borosilicato GMF 150 1μ0 m: 1μ m GF/F 0,7μ m
  • Dispositivos de filtración desechables que proporcionan eficiencia de ahorro de mano de obra al mismo tiempo que garantizan la uniformidad del rendimiento del filtro
  • Alta capacidad de carga para muestras con un alto contenido de sólidos
  • Aptos para electroforesis capilar, HPLC y preparación de muestras UV/VIS
Los filtros GD/X no estériles están disponibles en dos diámetros: 13 mm y 25 mm y tres tamaños de poro: 0,2 µm, 0,45 µm y 5 µm
Información de órdenes
Cada unidad incluye una pila de prefiltros Whatman multigrado GMF 150 (10:1 μm) y grado GF/F de 0.7 μm
Especificaciones
Especificaciones
Filtro de jeringa GD/X de 13 mm, medio de filtración de PTFE, 0,45 μm (1500 unidades)
Politetrafluoroetileno (PTFE)
1,3 cm2
Luer Lock hembra
Luer macho
6,9 bar (100 psi)
≤ 10 ml
13 mm
0,45 μm
Polipropileno (PP) sin pigmentos
1500/paq.
100 % de fibra de vidrio de borosilicato GMF 150 10 μm: 1 μmGF/F 0,7 μm
1500 piezas
21,6 x 29,8 mm