Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de celulosa regenerada GD/X
Procesa de tres a siete veces más volumen de muestras que los filtros sin prefiltro. Los filtros de jeringa de celulosa regenerada Whatman™ GD/X se han diseñado específicamente para la filtración de muestras viscosas o difíciles de filtrar con elevado contenido de sólidos.
595.00€ - 3290.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material | Celulosa regenerada |
Área de filtración | 4,6 cm2 |
Material de la carcasa | Polipropileno (PP) sin pigmentos |
Estilo de entrada | Luer Lock hembra |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12336603
|
Cytiva
6887-2502 |
25 mm | 0,2 μm | 150 piezas |
595.00€
paquete de 150 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10706279
|
Cytiva
6882-2504 |
25 mm | 0,45 μm | 150 piezas |
665.00€
paquete de 150 |
N/A | |||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
11330334
|
Cytiva
6883-2504 |
25 mm | 0,45 μm | 1500 piezas |
3290.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Mayor caudal de volumen. Fuerza manual reducida. Resistencia química a gran variedad de solventes. Hidrófilo.Especificaciones
Sí | |
4,6 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
100 % de fibra de vidrio de borosilicato GMF 150 10 μm: 1 μmGF/F 0,7 μm | |
> 10 ml | |
25 mm |
Celulosa regenerada | |
Polipropileno (PP) sin pigmentos | |
Luer macho | |
5,2 bar (75 psi) | |
21,6 x 29,8 mm |