Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de acetato de celulosa estériles (CA) GD/X
Procesa de tres a siete veces más volumen de muestras que los filtros sin prefiltro. Los filtros de jeringa estériles de acetato de celulosa (CA) GD/X Whatman™ se han diseñado específicamente para la filtración de muestras viscosas o difíciles de filtrar con elevado contenido de sólidos.
228.00€ - 274.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Desechables | Sí |
Esterilidad | Estéril |
Área de filtración | 4,6 cm2 |
Material de la carcasa | Polipropileno (PP) sin pigmentos |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10131251
|
Cytiva
6901-2502 |
25 mm | 0,2 μm |
274.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11334804
|
Cytiva
6901-2504 |
25 mm | 0,45 μm |
228.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Diseñados para admitir la filtración de muestras viscosas difíciles de filtrar con elevado contenido de sólidos.- Reduce la necesidad de múltiples filtros de jeringa mediante un procesamiento de volúmenes de muestras de tres a siete veces superior que los filtros de jeringa sin prefiltros
- Luer Lock hembra para conexiones sin fugas
- Medios de prefiltro Whatman GMF 150 y GF/F de gran eficacia
- Elimina o reduce en gran medida la necesidad de realizar un paso independiente de prefiltración para muestras difíciles de filtrar
Información de órdenes
Cada unidad incluye una pila de prefiltros Whatman multigrado GMF 150 (10:1 μm) y grado GF/F de 0.7 μm
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Estéril | |
Polipropileno (PP) sin pigmentos | |
Luer macho | |
50/paq. | |
25 mm |
Sí | |
4,6 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
5,2 bar (75 psi) | |
> 10 ml |