Learn More
Cytiva Whatman™ GD/X Sterile Glass Micro Fiber (GMF) Syringe Filters
Procesa de tres a siete veces más volumen de muestras que los filtros sin prefiltro. Los filtros de jeringa -GMF Whatman™ GD/X se han diseñado específicamente para la filtración de muestras viscosas o difíciles de filtrar con elevado contenido de sólidos.
Marca: Cytiva 6902-2504
Detalles adicionales : Peso : 0.28000kg
Descripción
Fabricados en una carcasa de polipropileno con una pila de prefiltración de prefiltros Whatman GMF 150 (densidad graduada) y de microfibra de vidrio GF/F. Este diseño evita la acumulación de la contrapresión que normalmente causa el bloqueo de una membrana desprotegida.- Filtro de jeringa con prefiltración integrada
- Entrada Luer-Lok™ hembra; salida Luer Slip macho
- El caudal debería entrar por la entrada
- Esterilizable en autoclave a 121 °C a 15 psi (1 bar) durante 20 min
- Temperatura máxima, 131 °C (267 °F) Área de filtración: 25 mm - 4,6 cm2
- Límite de presión: 25 mm - 5,17 bar (75 psi)
- Todos los materiales son seguros biológicamente: superan los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense—
- Dispositivos de filtración desechables que proporcionan eficiencia de ahorro de mano de obra al mismo tiempo que garantizan la uniformidad del rendimiento del filtro
- Alta capacidad de carga para muestras con un alto contenido de sólidos
- Aptos para electroforesis capilar, HPLC y preparación de muestras UV/VIS
Los filtros GD/X no estériles están disponibles en 25 mm de diámetro y 0,45 µm de tamaño de poro.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
Estéril | |
Polipropileno (PP) sin pigmentos | |
Luer macho | |
50/paq. | |
de 131 °C | |
> 10 ml |
Filtro 25de jeringa estéril GD/X mm, medio de filtración de microfibra de vidrio, 0,4μ m (50 unidades) | |
0,45 μm | |
4,6 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
5,2 bar (75 psi) | |
267 °F | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |