Learn More
Cytiva Filtros de jeringas de PES GD/X desechables
Procesa de tres a siete veces más volumen de muestras que los filtros sin prefiltro. Los filtros de jeringa estériles de PES Whatman™ GD/X se han diseñado específicamente para la filtración de muestras viscosas o difíciles de filtrar con elevado contenido de sólidos.
Marca:  Cytiva 6897-2504
Detalles adicionales : Peso : 3.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11959237
  • 2585.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricados en una carcasa de polipropileno con una pila de prefiltración de prefiltros Whatman GMF 150 (densidad graduada) y de microfibra de vidrio GF/F. Este diseño evita la acumulación de la contrapresión que normalmente causa el bloqueo de una membrana desprotegida.
  • Filtro de jeringa con prefiltración integrada
  • Entrada Luer-Lok™ hembra; salida Luer Slip macho
  • El caudal debería entrar por la entrada
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C (250 °F) a 15 psi durante 20 min
  • Temperatura máxima 131°C (267°F) Área de filtración: 13mm - 1,3 cm2; 25mm - 4,6 cm2 Límite de presión: 13mm - 100psi; 25mm - 75psi
  • Todos los materiales son seguros biológicamente: superan los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense—
  • Medios de prefiltración: 100 % fibra de vidrio de borosilicato GMF 150 10μm: 1μm GF/F 0,7μm
  • Dispositivos de filtración desechables que proporcionan eficiencia de ahorro de mano de obra al mismo tiempo que garantizan la uniformidad del rendimiento del filtro
  • Alta capacidad de carga para muestras con un alto contenido de sólidos
  • Aptos para electroforesis capilar, HPLC y preparación de muestras UV/VIS
Los filtros GD/X no estériles están disponibles en dos diámetros: 13 mm y 25 mm y tres tamaños de poro: 0,2 μm, 0,45 μm y 5 μm
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
0,45 μm
Polipropileno (PP)
Luer macho
500/paq.
25 mm
Filtro de jeringa estéril GD/X de 25 mm, medio de filtración de PES, 0,45 μm (500 unidades)
Poliestersulfona (PES)
4,6 cm2
Luer Lock hembra
75 psi
> 10 ml