Learn More
Cytiva Filtros de jeringa desechables GD/X 13 y 25 mm: PES
Procesa de tres a siete veces más volumen de muestras que los filtros sin prefiltro. Los filtros de jeringa estériles de PVDF Whatman™ GD/X se han diseñado específicamente para la filtración de muestras viscosas o difíciles de filtrar con elevado contenido de sólidos.
222.00€ - 262.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Desechables | Sí |
Material | PVDF |
Esterilidad | Estéril |
Área de filtración | 4,6 cm2 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11304804
|
Cytiva
6900-2502 |
25 mm | 0,2 μm |
262.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11314804
|
Cytiva
6900-2504 |
25 mm | 0,45 μm |
222.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Construido con una carcasa de polipropileno con una pila de prefiltración de prefiltros de microfibra de vidrio Whatman GMF 150 (densidad graduada) y GF/F. Este diseño evita la acumulación de la contrapresión que normalmente causa el bloqueo de una membrana desprotegida.- Filtro de jeringa con prefiltración integrada
- Admisión Luer-Lok™ hembra; salida Luer Slip macho
- El flujo debe entrar por la admisión
- Esterilizable a 121 °C (250 °F) a 15 psi durante 20 minutos
- Temperatura máxima de 131 °C (267 °F) Área de filtración: 13 mm - 1.3 cm2; 25 mm - 4.6 cm2 Límite de presión: 13 mm - 100psi; 25 mm - 75psi
- Todos los materiales son seguros biológicamente: cumplen los requisitos de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Medios de prefiltración:— 100 % de fibra de vidrio de borosilicato GMF 150 10 μm: 1μm GF/F 0.7 μm
- Dispositivos de filtración desechables que proporcionan eficiencia de ahorro de mano de obra al mismo tiempo que garantizan la uniformidad del rendimiento del filtro
- Alta capacidad de carga para muestras con alto contenido de sólidos
- Aptos para electroforesis capilar, HPLC y preparación de muestras para UV/VIS
Los filtros GD/X no estériles están disponibles en dos diámetros: 13 mm y 25 mm y tres tamaños de poro: 0.2 μm, 0.45 μm y 5 μm
Información de órdenes
Cada unidad incluye una pila de prefiltros Whatman Multigrade GMF 150 (10:1 μm) y grado GF/F 0,7 μm
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
PVDF | |
4,6 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
5,2 bar (75 psi) | |
267 °F | |
Polipropileno | |
25 mm |
Sí | |
Estéril | |
Polipropileno (PP) sin pigmentos | |
Luer macho | |
Paquete de 50 | |
de 131 °C | |
≤ 10 ml |