Learn More
Cytiva Papel de transferencia de gel de grado GB003
Papel grueso ideal para la desnaturalización/lisis de elevaciones de placas o colonias y western blots
27.30€ - 51.55€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Adecuados para (lisis/desnaturalización de colonias o elevaciones de placa y Western blot) |
---|---|
Material | Celulosa |
Grado | GB003 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12415272
|
Cytiva
10427805 |
150 mm | 100 mm |
51.55€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10646294
|
Cytiva
10427804 |
140 mm | 110 mm |
27.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Alta absorbencia
- Celulosa pura
- Sin riesgo de contaminación durante las transferencias
- Fo técnicas de transferencia y cromatográficas
Especificaciones
Adecuados para (lisis/desnaturalización de colonias o elevaciones de placa y Western blot) | |
Celulosa | |
GB003 |