Learn More
Cytiva Dedales de extracción de microfibra de vidrio Whatman™, grado 603G
Descripción
- Resisten temperaturas de hasta 500 °C
- Fabricados con paredes muy finas de hasta 1–1,5 mm
- Aplicaciones de dedal Soxhlet de vidrio estándar
- Dedal de fibra de vidrio de borosilicato 603G con ligante inorgánico
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Los dedales de fibra de vidrio de borosilicato Whatman 603G de GE con ligante inorgánico están diseñados de forma flexible para su uso en una gama completa de sistemas de equipos Soxhlet disponibles comercialmente. |
| Diámetro (imperial) interior | 0,98 in |
| Diámetro interior (métrico) | 25 mm |
| Material | Fibras de vidrio borosilicatado |
| Grosor de pared | 1,5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Control de gases de chimeneas.Extracción Soxhlet.Análisis de residuos de pesticidas.Determinación del contenido de aceite/grasa de los alimentos.Análisis de aceite y grasa en los residuos sólidos. |
| Grado | 603G |
| Para utilizar con (equipo) | Extractor Soxhlet |
| Longitud (imperial) | 3,9 in |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Mostrar más |